Learn More
Nitrate de mercure(II) hydraté, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
52.30€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS 7783-34-8
Formule moléculaire H2HgN2O7
Poids moléculaire (g/mol) 342.62
Numéro MDL MFCD00149736
Clé InChI KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
CID PubChem 3084029
Nom IUPAC mercury(2+) hydrate dinitrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11366479
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014497.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11376479
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014497.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Mercury(II) nitrate is used as an oxidizing agent involved in organic synthesis. Its reaction with acetone yielded an organometallic compound containing mercury. In addition, it serves as a nitrification agent and analytical reagents used in the laboratory. It is involved in the preparation of mercury fulminate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7783-34-8
342.62
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
3084029
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
H2HgN2O7
MFCD00149736
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
mercury(2+) hydrate dinitrate
Spécification
Mercury(II) nitrate hydrate
7783-34-8
Cristalline
Hg(NO3)2·xH2O (x=1 to 2)
UN1625
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercury(2+) hydrate dinitrate
3084029
≤98.0%
Hygroscopic
79°C
Blanc
H2HgN2O7
MFCD00149736
14,5880
Soluble in water.
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
342.62
324.60 (Anhydrous)
ACS
4.39 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H310-H330-H272-H373
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May intensify fire
oxidizer.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: MERCURIC NITRATE
missing translation for 'einecsNumber' : 233-152-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante