Learn More
Iodure de mercure(II), Honeywell Fluka™
Réactif ACS,≥99,0%
68.29€ - 441.70€
Identifiants chimiques
CAS 7774-29-0
Formule moléculaire HgI2
Poids moléculaire (g/mol) 454.401
Numéro MDL MFCD00011044
Clé InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
CID PubChem 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nom IUPAC diiodomercure
SMILES I[Hg]I
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15602090
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
221090-25G
25 g
68.29€
25g
15692080
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
221090-100G
100 g
124.81€
100g
15612090
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
221090-500G
500 g
441.70€
500g
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7774-29-0
454.401
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
24485
diiodomercure
HgI2
MFCD00011044
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
CHEBI:49659
I[Hg]I
Spécification
Mercury(Ii) Iodide
HgI2
MFCD00011044
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
diiodomercure
24485
454.4g/mol
Réactif ACS
7774-29-0
HgI2
1638
Soluble in Potassium Iodide solution
I[Hg]I
454.401
CHEBI:49659
≥99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P262-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310
H300 + H310 + H330-H373-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-873-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OW5250000
Identifiant produit
  • Mercury(II) iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Mercury diiodide