Learn More
Chlorure de mercure(II), puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mercury(Ii) Chloride |
Note relative au nom | Reag. ISO |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | HgCl2 |
Numéro UN | 1624 |
Poids de la formule | 271.5g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% (calc. to the dried substance) |
Qualité | ACS/certifié pur |
Tension de vapeur | 1.3mmHg (236°C) |