Learn More
Chlorure de mercure(II), Extra Pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10121770
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Identifiants chimiques
CAS 7487-94-7
Formule moléculaire Cl2Hg
Poids moléculaire (g/mol) 271.49
Numéro MDL MFCD00011041
Clé InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
CID PubChem 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nom IUPAC dichloromercure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spécification
Point d’ébullition 302°C
Point de fusion 277°C
Couleur Blanc
pH 3.3
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Poids de la formule 271.5g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.