Learn More
Mercury(II) Chloride, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. 15637930
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-94-7
Formule moléculaire Cl2Hg
Poids moléculaire (g/mol) 271.49
Numéro MDL MFCD00011041
Clé InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
CID PubChem 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nom IUPAC dichloromercure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spécification
Point d’ébullition 302°C
Nom chimique ou matériau Mercury(II) chloride
Point de fusion 276°C
Couleur Blanc
Forme physique Solid
Quantité 25 g
Formule linéaire HgCl2
Numéro UN UN1624
Poids de la formule 271.5g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1.3mmHg (236°C)
Densité 5.44g/cu.cm at 25°C