Learn More
Chlorure de mercure(I), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
The main application of mercuric chloride is as a catalyst for the conversion of acetylene to vinyl chloride, the precursor to polyvinylchloride. It is also employed in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’application principale du chlorure mercurique est en tant que catalyseur pour la conversion de l’acétylène en chlorure de vinyle, le précurseur du polychlorure de vinyle. Il est également employé dans la photographie, les désinfectants, les conservateurs du bois
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Réactif avec agents oxydants et les bases fortes.
L’application principale du chlorure mercurique est en tant que catalyseur pour la conversion de l’acétylène en chlorure de vinyle, le précurseur du polychlorure de vinyle. Il est également employé dans la photographie, les désinfectants, les conservateurs du bois
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Réactif avec agents oxydants et les bases fortes.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 302°C |
Nom chimique ou matériau | Mercury(II) chloride |
Point de fusion | 280°C to 282°C |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN1624 |
Merck Index | 14,5876 |
Informations sur la solubilité | Soluble in diethyl ether. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 271.5 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Odeur | Odorless |