Learn More
Nitrate de mercure(I) dihydraté, réactif ACS, 9e édition, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mercury(I) nitrate dihydrate |
Point de fusion | 70.0°C |
Quantité | 50 g |
Formule linéaire | Hg2(NO3)2·2H2O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 20g/L (20°C) |
Poids de la formule | 561.22 |
Qualité | Réactif ACS |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Mercury(I) nitrate dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H310-Mortel par contact cutané.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.