Learn More
Fluorure de mercure(I), +97%, Thermo Scientific™
Code produit. 11389267
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13967-25-4
Numéro MDL MFCD00016136
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(I) fluoride
Point de fusion 570°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Numéro UN UN2025
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water
Poids de la formule 439.18
Pourcentage de pureté ≥97%
Odeur Odorless
Densité 8.73 g/mL