Learn More
Hanna Instruments™ Tubes à essai DCO sans mercure
Marque: Hanna Instruments™ HI93754E-25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réactifs pour photomètres multi-paramètres• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Réactifs prêts à l'emploi pour 25, 50 ou 100 dosages
• Trois présentations de réactifs:
• Soit de réactif liquide conditionné en flacon
• Soit de sachet de poudre prédosé en emballage individuel aluminium
• Soit en tube prêt à l'emploi, pour le dosage de la DCO, azote et phosphore total. Prévoir un réacteur de minéralisation
• Réactif
Spécification
Tube à essai DCO sans mercure | |
0 à 15000 mg/L | |
Pour la détermination du DCO | |
25/boîte |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- X25 TUBE TEST COD 0-1500MG/L WH H
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P391-Recueillir le produit répandu.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid, Silver sulphate, Potassium Dichromate