Learn More
Mercure, solution étalon AAS, Specpure™, Hg 1000 μg/ml Code produit.: 11389169
Mercure, solution étalon AAS, Specpure™, Hg 1000 μg/ml
Code produit. 11389169
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11389169
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088079.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011035
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury, AAS standard solution
Note relative au nom Hg 1000μg/mL
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Concentration Hg in 5% HNO3
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1523238 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Numéro de lot1523235 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Numéro de lot1502147 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Numéro de lot1502115 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Numéro de lot1504895 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Nom du produit
Mercure, solution étalon AAS, Specpure™, Hg 1000 μg/ml >