Learn More
Mercure, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mercury |
CAS | 7439-97-6 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99+% |
Formule moléculaire | Hg |
Numéro MDL | MFCD00011035 |
Quantité | 500 g |
Synonyme | Quicksilver |
Clé InChI | QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Hg] |
Nom IUPAC | mercure |