Learn More
Iodure mercurique, poudre, rouge, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15528034 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
125 g
Conditionnement:
Flacon poly
Unit Size:
125g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15528034
Brand: Avantor J.T.Baker 261004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Specifications
Nom chimique ou matériau Mercuric Iodide
CAS 7774-29-0
Couleur Rouge
Forme physique Poudre
Quantité 125 g
Formule moléculaire HgI2
Synonyme mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
Clé InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
SMILES I[Hg]I
Nom IUPAC diiodomercure
Poids moléculaire (g/mol) 454.401
CID PubChem 24485
ChEBI CHEBI:49659
Poids de la formule 454.4
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 6.36kg
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.