Learn More
Acétate mercurique, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 483.41€
Identifiants chimiques
CAS 1600-27-7
Formule moléculaire C4H6HgO4
Poids moléculaire (g/mol) 318.67
Numéro MDL MFCD00012165
Clé InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury 2+ ion acetic acid
CID PubChem 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nom IUPAC diacétate de mercure(2+)
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10459940
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
255650050
5 g Flacon en verre
39.90€
5g
10469940
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
255651000
100 g Flacon en verre
73.47€
100g
10105603
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
255650010
1 kg Flacon en verre
483.41€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Acétate mercurique, +99 %, Thermo Scientific Chemicals