Learn More
Acétate mercurique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mercuric acetate |
Point de fusion | 179.0°C to 182.0°C |
Note relative au nom | 98% |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline fine |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule moléculaire | C4H6HgO4 |
Formule linéaire | (CH3CO2)2Hg |
Beilstein | 02, 96 |