Learn More
β-chlorhydrate de mercaptoéthylamine, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Verre ambré
Description
L’HCl β-mercaptoéthylamine est utilisé comme antioxydant dans plusieurs procédures biochimiques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | β-Mercaptoethylamine Hydrochloride |
Point de fusion | 66°C |
Couleur | Blanc |
pH | 3.3 to 5.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Verre ambré |
Quantité | 25 g |
Merck Index | 15, 2776 |
Poids de la formule | 113.61 |
Pourcentage de pureté | ∼98% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Aminoethanethiol hydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.