Learn More
β-chlorhydrate de mercaptoéthylamine, Fisher BioReagents
Code produit. 10586764
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Verre ambré
L’HCl β-mercaptoéthylamine est utilisé comme antioxydant dans plusieurs procédures biochimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-57-0
Formule moléculaire C2H8ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 113.60
Numéro MDL MFCD00012904
Clé InChI OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
CID PubChem 9082
Nom IUPAC 2-aminoéthanethiol ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Mercaptoethylamine Hydrochloride
Point de fusion 66°C
Couleur Blanc
pH 3.3 to 5.0
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Verre ambré
Quantité 100 g
Merck Index 15, 2776
Poids de la formule 113.61
Pourcentage de pureté ∼98%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.