Learn More
Acide mercaptoacétique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10053903
Acide mercaptoacétique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10053903
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10053903
Marque: Thermo Scientific Acros 148892500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-51-1
Formule moléculaire C2H3NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.09
Numéro MDL MFCD00043386
Clé InChI GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
CID PubChem 23690444
ChEBI CHEBI:86481
Nom IUPAC sodium ; 2-sulfanylacétate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercaptoacetic acid, sodium salt
Note relative au nom 98%
Point de fusion >300.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CO2Na
Quantité 250 g
Merck Index 15,8819
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 114.09
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0460742 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/03/2024 Catalog Number148892500,148890500,148890010
Numéro de lotA0458901 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/12/2023 Catalog Number148892500,148890500,148890010
Numéro de lotA0453504 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number148892500,148890500,148890010
Numéro de lotA0437795 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number148892500,148890500,148890010
Numéro de lotA0395660 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number148892500,148890500,148890010
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercaptoacetic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Nom du produit
Acide mercaptoacétique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >