Learn More
Sel sodique d’acide mercaptoaceptique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11323496
Sel sodique d’acide mercaptoaceptique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323496
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11323496
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14356.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Mercaptoacetic acid sodium salt is used as a reagent that protects tryptophan in amino acid analysis. It is a commonly used reagent for bacteriological research to maintain reducing conditions in media. It also protect enzymes against inactivation by maintaining protein thiol groups in the reduced state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de l’acide mercaptoacétique est utilisé comme réactif qui protège le tryptophane dans l’analyse des acides aminés. Il s’agit d’un réactif couramment utilisé pour la recherche bactériologique afin de maintenir des conditions de réduction dans les milieux. Il protège également les enzymes contre l’inactivation en maintenant les groupes de thiols protéiques à l’état réduit.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1000 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 20°C. Stocker sous gaz inerte. Il est hygroscopique dans la nature et sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-51-1
Formule moléculaire C2H3NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.094
Numéro MDL MFCD00043386
Clé InChI GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23690444
ChEBI CHEBI:86481
Nom IUPAC sodium ; 2-sulfanylacétate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercaptoacetic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
pH ∼6
Odeur Stench
Quantité 25 g
Numéro UN UN3335
Beilstein 4569109
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8692
Informations sur la solubilité Soluble in water (1000g/L at 20°C).
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251386 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL14356.22,L14356.14,L14356.36
Numéro de lot10251023 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL14356.22,L14356.14,L14356.36
Numéro de lot10249743 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog NumberL14356.22,L14356.14,L14356.36
Numéro de lot10245131 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberL14356.22,L14356.14,L14356.36
Numéro de lot10248401 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2023 Catalog NumberL14356.22,L14356.14,L14356.36
Nom du produit
Sel sodique d’acide mercaptoaceptique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >