Learn More
Acide thioglycolique 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11494307
Acide thioglycolique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494307
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11494307
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20391.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sensible à l’air
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis.Mercaptoacetic acid is used as a protecting agent for tryptophan in amino acid analysis and an acidity indicator. It finds application as an intermediate in the chemical reactions such as addition, elimination and cyclization. It acts as a precursor to ammonium thioglycolate, sodium thioglycolate and calcium thioglycolate. Its organotin derivatives are used as stabilizers for polyvinyl chloride (PVC). In organic synthesis, it acts as a nucleophile in thioglycolysis reactions and sulfur transfer agent for sulfonyl chloride synthesis. Further, it is used in leather processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif qui protège le tryptophane dans l’analyse des acides aminés. L’acide mercaptoacétique est utilisé comme agent de protection pour le tryptophane dans l’analyse des acides aminés et comme indicateur d’acidité. Il est utilisé comme intermédiaire dans les réactions chimiques telles que l’ajout, l’élimination et la cyclisation. Il agit comme précurseur du thioglycolate d’ammonium, du thioglycolate de sodium et du thioglycolate de calcium. Ses dérivés organostanniques sont utilisés comme stabilisants pour le chlorure de polyvinyle (PVC). En synthèse organique, il agit comme un nucléophile dans les réactions de thioglycolyse et comme agent de transfert de soufre pour la synthèse du chlorure de sulfonyle. De plus, il est utilisé dans le traitement du cuir.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éthanol, aux éthers, aux cétones, aux esters, aux hydrocarbures chlorés, au benzène et aux hydrocarbures aromatiques. Légèrement miscible au chloroforme.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-11-1
Formule moléculaire C2H4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 92.112
Numéro MDL MFCD00004876
Clé InChI CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thioAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1133
ChEBI CHEBI:30065
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylacétique
SMILES C(C(=O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercaptoacetic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion °C to 12°C
Densité 1.295
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 119°C (246°F)
Formule linéaire HSCH2CO2H
Indice de réfraction 1.5045
Quantité 100 g
Numéro UN UN1940
Beilstein 506166
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9336
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ethers,ketones,esters,chlorinated hydrocarbons,benzene and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with chloroform.
Poids de la formule 92.11
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252559 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2024 Catalog NumberB20391.0E,B20391.22,B20391.36
Numéro de lotN19K024 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2024 Catalog NumberB20391.0E,B20391.22,B20391.36
Numéro de lotM26J036 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberB20391.0E,B20391.22,B20391.36
Numéro de lot10247742 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog NumberB20391.0E,B20391.22,B20391.36
Numéro de lotT24J077 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog NumberB20391.0E,B20391.22,B20391.36
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercaptoacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Thioglycolic acid
Nom du produit
Acide thioglycolique 98 %, Thermo Scientific Chemicals >