Learn More
Acide thioglycolique 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414317
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11414317
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20391.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sensible à l’air
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis.Mercaptoacetic acid is used as a protecting agent for tryptophan in amino acid analysis and an acidity indicator. It finds application as an intermediate in the chemical reactions such as addition, elimination and cyclization. It acts as a precursor to ammonium thioglycolate, sodium thioglycolate and calcium thioglycolate. Its organotin derivatives are used as stabilizers for polyvinyl chloride (PVC). In organic synthesis, it acts as a nucleophile in thioglycolysis reactions and sulfur transfer agent for sulfonyl chloride synthesis. Further, it is used in leather processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif qui protège le tryptophane dans l’analyse des acides aminés. L’acide mercaptoacétique est utilisé comme agent de protection pour le tryptophane dans l’analyse des acides aminés et comme indicateur d’acidité. Il est utilisé comme intermédiaire dans les réactions chimiques telles que l’ajout, l’élimination et la cyclisation. Il agit comme précurseur du thioglycolate d’ammonium, du thioglycolate de sodium et du thioglycolate de calcium. Ses dérivés organostanniques sont utilisés comme stabilisants pour le chlorure de polyvinyle (PVC). En synthèse organique, il agit comme un nucléophile dans les réactions de thioglycolyse et comme agent de transfert de soufre pour la synthèse du chlorure de sulfonyle. De plus, il est utilisé dans le traitement du cuir.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éthanol, aux éthers, aux cétones, aux esters, aux hydrocarbures chlorés, au benzène et aux hydrocarbures aromatiques. Légèrement miscible au chloroforme.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-11-1
Formule moléculaire C2H4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 92.112
Numéro MDL MFCD00004876
Clé InChI CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
CID PubChem 1133
ChEBI CHEBI:30065
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylacétique
SMILES C(C(=O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercaptoacetic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion -12°C
Densité 1.295
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 119°C (246°F)
Odeur Stench
Formule linéaire HSCH2CO2H
Indice de réfraction 1.5045
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1940
Beilstein 506166
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9336
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ethers,ketones,esters,chlorinated hydrocarbons,benzene and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with chloroform.
Poids de la formule 92.11
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide