Learn More
Epredia™ Lamelles pour microscopes Menzel™
Code produit. 15767572 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
18mm
20 mm
24mm
Largeur (métrique):
18mm
20 mm
24mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 15767572
Marque: Epredia™ BB01800180A153FST0
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Lamelle couvre-objet
• Epaisseur N°1: 0,13 à 0,16mm
• Verre haute qualité exempt d'impureté
• Verre borosilicaté transparent de haute qualité optique
• Conforme à la classe hydrolytique 1
• Lamelle carrée
• Lamelle carrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Lamelle
Forme Carré
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 18mm
Largeur (métrique) 18mm
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l) 18 x 18mm
À utiliser avec (équipement) Équipements automatisés