Learn More
Epredia™ Lamelles pour microscopes Menzel™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
18mm
20 mm
24mm
Largeur (métrique):
18mm
20 mm
24mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Lamelle couvre-objet
• Epaisseur N°1: 0,13 à 0,16mm
• Verre haute qualité exempt d'impureté
• Verre borosilicaté transparent de haute qualité optique
• Conforme à la classe hydrolytique 1
• Lamelle carrée
• Lamelle carrée
• Epaisseur N°1: 0,13 à 0,16mm
• Verre haute qualité exempt d'impureté
• Verre borosilicaté transparent de haute qualité optique
• Conforme à la classe hydrolytique 1
• Lamelle carrée
• Lamelle carrée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lamelle |
| Forme | Carré |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur (métrique) | 24mm |
| Largeur (métrique) | 24mm |
| Épaisseur (métrique) | 1 (0,13 à 0,16 mm) |
| Dimensions (L x l) | 24 x 24mm |
| À utiliser avec (équipement) | Équipements automatisés |
| Quantité | 1000PK |