Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination de méningocoques
Identifiez sérologiquement Neisseria meningitidis par un test rapide d’agglutination.
Marque: Thermo Scientific™ R30167201
Description
Identifiez sérologiquement Neisseria meningitidis, groupes A, C, D, X, Y, Z et W135, à des fins épidémiologiques et diagnostiques avec le sérum pour test d’agglutination de méningocoques Thermo Scientific™ Remel™.
Utilisez le sérum pour test d’agglutination de méningocoques pour l’identification présumée de la bactérie Neisseria meningitidis développée en milieux de culture.
Les tests sérologiques sont basés sur le fait que les anticorps du sérum, produits suite à l’exposition aux antigènes bactériens, agglutinent les bactéries porteuses d’antigènes homologues.
Les tests sérologiques sont prévus à des fins de dépistage et doivent s’ajouter aux procédures de culture, non les remplacer.
Les sérums pour test d’agglutination de méningocoques monovalents conviennent à une utilisation dans les tests d’agglutination sur lame. Une méthode alternative de typage, la contre-immunoélectrophorèse, est également décrite dans la documentation1,2,3,4. Les sérums pour test d’agglutination polyvalents doivent uniquement être utilisés sur lame.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Spécification
2°C à 8°C | |
Neisseria Meningitidis | |
Sérums agglutinants | |
Groupe Y |
Sérums pour test d’agglutination de méningocoques | |
Sérum | |
Flacon compte-gouttes de sérums pour test d’agglutination de méningocoques 1 | |
2 ml |