Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour hommes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
XXXXXL
Longueur (impériale):
41,7 in
42,5 in
43,3 po.
44,1 in
44,9 po.
45,7 in
46,5 po.
47,2 in
48,0 in
Spécification
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Dimensions | XL |
Sexe | Hommes |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Type de manchette | Droit |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Nbre de poches | 3 |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand reusable lab coats
Taille: 744.3 kB
Fisherbrand reusable lab coats
Taille: 946.9 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour hommes >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu