Learn More
Alexandra™ Blouse de laboratoire pour hommes avec pressions avant non apparentes, bleu clair
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
100 cm
108 cm
116 cm
124 cm
Description
- Pressions avant non apparentes
- Deux poches arrières, une poche sur la poitrine
- Ventilation arrière
- Lavables en machine et en lavage industriel
- Longueur 100 cm / 39 po
- Poids du tissu : 245 gsm (210 gsm blanc)
- 67 % polyester/33 % coton
Spécification
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Sexe | Hommes |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Bleu clair |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Modèle | WL1 |
Taille (impériale) de la poitrine | 40 po |
Taille (métrique) de la poitrine | 100 cm |
Poids (métrique) | 245 gsm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alexandra™ Blouse de laboratoire pour hommes avec pressions avant non apparentes, bleu clair >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu