Learn More
Uvex™ Men Coat 7464-White
64.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23255" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23255" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Manteau pour homme
- Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
- Couleur : blanc
- Protection optimale avec antistatique.
- Fibre : réduction de charge optimale
- Construction de bras à coupe haute
- Poche de poitrine gauche
- Deux poches latérales
- Normes de col rabattu : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
- Tailles : XS-6XL
- Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
- Lavage normal à 60°C, ne pas javelliser, sèche linge basse température, repassage 2 points, nettoyage
- avec du perchloréthylène
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Dimensions | L |
Sexe | Hommes |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons-pression |
Jetable | Non |
Stérilité | Non-sterile |
Épaisseur | 245 g/m2 |