Learn More
Uvex™ Men Coat 7464-White Code produit.: 17205721
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Uvex™ Men Coat 7464-White
Code produit. 17205721 Tous les produits Uvex Produits
XL
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Code produit. 17205721
Marque: Uvex™ 8826012
Expédition estimée: 23-04-2025
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Manteau pour homme
  • Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
  • Couleur : blanc
  • Protection optimale avec antistatique.
  • Fibre : réduction de charge optimale
  • Construction de bras à coupe haute
  • Poche de poitrine gauche
  • Deux poches latérales
  • Normes de col rabattu : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : XS-6XL
  • Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
  • Lavage normal à 60°C, ne pas javelliser, sèche linge basse température, repassage 2 points, nettoyage
  • avec du perchloréthylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit General Purpose Lab Coat
Dimensions XL
Sexe Hommes
Matériau Polyester, Cotton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons-pression
Type de manchette Tunnelized Elastic
Jetable Non
Stérilité Non stérile
Résistance None
Modèle Standard Length
Nbre de poches 2
Épaisseur 245 g/m2
Nom du produit
Uvex™ Men Coat 7464-White >