Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre enregistreur de données à azote liquide Memory-Loc™ Traceable™
Utilisé comme moniteur de température. Le thermomètre à azote liquide Traceable™ de Memory-Loc™ dispose d’une clé USB pour suivre, télécharger et analyser les données.
421.00€ - 496.00€
Spécification
Type | Enregistreur de données |
---|---|
Mémoire des données | 1 an de données par intervalles de 1 minute |
Étalonnage | Étalonnage multipoint |
Comprend | Stainless Steel Probe(s), Stand, Velcro™, Magnetic Strips, Wall Mount, Traceable™ Certificate, and Batteries |
Précision (température) | plusmn;0,25°°C |
Code produit | Marque | Types de capteur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de capteur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15773327
|
Fisherbrand™
|
2 sondes |
421.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15763327
|
Fisherbrand™
|
1 sonde |
496.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Peut être utilisé dans les environnements conformes à la norme 21 CFR 11 ; les données brutes sont verrouillées et peuvent ne pas être effacées / modifiées sur l’unité de base
- Plus de 1 million d’observations de température
- Permet un intervalle d’enregistrement défini par l’utilisateur de toutes les minutes à toutes les 24 heures
- Une fois stockées, les données ne peuvent pas être supprimées de la mémoire
- Le témoin s’allume lorsque la mémoire est de 95 %
- 4 points d’étalonnage de -196°C, -80°C, 0°C, 100°C
- Plage : -200°C à 105°C
- Exactitude de ±0,25°C
- Résolution de 0,01
Spécification
Enregistreur de données | |
Étalonnage multipoint | |
plusmn;0,25°°C | |
-320.8°F to +221°F | |
2,75 x 4,25 x 0,75in | |
141.7 g |
1 an de données par intervalles de 1 minute | |
Stainless Steel Probe(s), Stand, Velcro™, Magnetic Strips, Wall Mount, Traceable™ Certificate, and Batteries | |
0,01°C | |
–196 à 105°C | |
5 oz |