Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermo-hygromètres d’enregistrement de données Memory-Loc™ avec étalonnage
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Mémoire des données:
819 150 mesures
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
- Enregistre jusqu’à 30 événements d’alarme uniques
- L’alarme sonore / visuelle Smart-Alarm™ continue d’alerter même en cas de retour à la normale de l’unité
- Taux d’échantillonnage réglable — de 1 min à 12 h en pas de 1 min.
Spécification
Spécification
| Type | Thermohygromètre avec baromètre et étalonnage |
| Mémoire des données | 819 150 mesures |
| Étalonnage | NIST |
| Canaux | 1 |
| Précision (humidité relative) | ±3 % HR entre 5 et 75 %, sinon ±5 % HR |
| Précision (température) | ±0,4°°C |
| Plage d’humidité | 0 à 95 % HR, sans condensation |
| Résolution (humidité relative) | 0,1 % HR |
| Résolution de la température | 0,1°C |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 65°C |