Learn More
Thermo Scientific™ Kit Mem-PER™ pour l’extraction de protéines membranaires eucaryotes
Code produit. 10658694 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
Kit de 75 ml
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10658694
Marque: Thermo Scientific™ 89826
Effectuez une solubilisation et un enrichissement à petite échelle des protéines associées à la membrane hydrophobe grâce à cette procédure simple basée sur les réactifs.
Le kit Thermo Scientific™ Mem-PER pour l’extraction de protéines membranaires eucaryotes permet une solubilisation à petite échelle et un enrichissement en protéines hydrophobes associées à la membrane par une simple procédure basée sur les réactifs.
Les méthodes conventionnelles d’isolement des protéines membranaires sont pénibles et fastidieuses. Elles exigent une séparation à gradients et un équipement d’ultracentrifugation onéreux. Le kit Mem-PER permet d'isoler avec une grande efficacité les protéines membranaires à partir de cellules et de tissus en culture par une simple procédure à l'aide d'une microcentrifugeuse de paillasse. Les protéines hydrophobes comportant au maximum trois domaines transmembranaires sont efficacement solubilisées et isolées des protéines hydrophiles (cytoplasmiques) à l'aide de ce système à trois réactifs. Le kit rend possible l'extraction et l'enrichissement sélectif en protéines membranaires intrinsèques et attachées à partir de cellules de mammifères et de levure en culture, ainsi qu'à partir de tissus solides et mous de mammifères.
Points clés :
  • Extraction et isolement : produit une contamination croisée minimale (généralement <10%) of hydrophilic protein into the hydrophobic (membrane) protein fraction
  • Cellules ou tissus : extrait des protéines provenant de cellules de mammifères et de levures de cultures, ainsi que de tissus de mammifères
  • Compatibilité en aval : analyse des extraits de la protéine membranaire par SDS-PAGE, transfert Western et dosages de protéines
  • Rapide et simple : isole des protéines membranaires en 1 heure environ
  • Aucun équipement spécial requis : nécessite uniquement une microcentrifugeuse de paillasse, des tubes et des pipettes
Comprend :
Trois tampons et des solutions de détergent sont nécessaires pour fabriquer les réactifs de travail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Kit à trois composants
Description Kit Mem-PER pour l’extraction de protéines membranaires eucaryotes
Comprend Réactif C Mem-PER, 40 ml ; réactif B Mem-PER, 25 ml ; réactif A Mem-PER, 10 ml
Protéines cibles Membrane
Source du donneur Cellules de mammifère cultivées, cellules de levure cultivées, tissu animal
Suffisant pour 60 à 80 échantillons contenant chacun 5 millions de cellules, 15 mg de pâte de cellules de levure ou 20 mg de tissu
Quantité Kit de 75 ml