Learn More
Corning™ Solution dʼacides aminés MEM non essentielle
Remplacement suggéré pour 25-025-CIR
Marque:  Corning™ 25-025-CI
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15333581
  • 152.00€ / 6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
Spécification
Spécification
2° à 8°C
Solution d’acides aminés non indispensables MEM
< 2
Liquide
Stérilisation par filtration
100 mL