Learn More
Gibco™ Solution d’acides aminés non indispensables MEM (100X)
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7076095
Click to view available options
Quantité:
100 mL
20 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
20 PCS
Code produit. 12084947
Marque: Gibco™ 11140035
Solution d’acides aminés non indispensables MEM (100 X)
La solution d’amino-acides non indispensables Gibco™ MEM est utilisée pour supplémenter les milieux de culture cellulaire, afin d’augmenter la croissance et la viabilité cellulaires. La solution d’amino-acides non indispensables Gibco™ MEM est formulée pour contenir 100X les amino-acides non indispensables trouvés dans le Milieu Essentiel Minimum (MEM) standard. La formulation complète est disponible.
Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
La solution d’amino-acides non indispensables Gibco™ MEM est fabriquée sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons une solution d’amino-acides non indispensables Gibco™ MEM comparable fabriquée sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA, ISO 13485
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Solution d’acides aminés non essentiels MEM, concentration 100X, 100 ml, liquide, ph de 0 à 2, température de stockage de 2 à 8°C, durée de conservation de 12 mois, température ambiante et condition d’expédition ambiante, utilisée pour la culture cellulaire, culture cellulaire de mammifères
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Supplément d’acides aminés
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 0,9
Quantité 100 mL
État réglementaire RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
compliance-icons
Identifiant produit
  • MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: amino acids