Learn More
Gibco™ MEM, NEAA, pas de glutamine
MEM, NEAA, pas de glutamine
21.86€ - 274.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Type de produit | Milieu essentiel minimal NEAA |
Avec additifs | Acides aminés non essentiels (AANE), Rouge de phénol |
Sans additif | Sans glutamine, Sans HEPES |
À utiliser avec (application) | Pour la culture cellulaire, la culture cellulaire de mammifères, la culture in vitro |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11583397
![]() |
Gibco™
10370047 |
500 mL |
21.86€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11593397
![]() |
Gibco™
10370070 |
500 mL |
274.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu MEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Le MEM Gibco™, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu de base d’Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du MEM ont suivi, dont le MEM de Glasgow, le MEM α, le DMEM et la modification de Temin. Le milieu MEM est disponible avec des sels d’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec des sels de Hank pour une utilisation sans CO2. Ce produit est fabriqué avec les sels d’Earle.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
Le milieu MEM Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit Gibco™ MEM identique fabriqué sur notre site situé en Écosse. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
L’MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le MEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2.2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Liquide | |
Acides aminés non essentiels (AANE), Rouge de phénol | |
Pour la culture cellulaire, la culture cellulaire de mammifères, la culture in vitro | |
2 à 8 °C |
Milieu essentiel minimal NEAA | |
Sans glutamine, Sans HEPES | |
Normes ISO 13485, FDA |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ MEM, NEAA, pas de glutamine