Learn More
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments
Rapidité et précision. Les simulateurs du point de fusion BUCHI M-560 / 565 affichent des menus et des programmes simples sur un écran LCD intuitif : la navigation est facile avec un instrument vidéo manuel ou automatique en temps réel.
Marque: BUCHI 11058004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalonnage sans échec avec détermination automatisée et stockage des résultats
- Pour la détermination du point de fusion et d’ébullition
- Régulation et mesure extrêmement précises de la température
- Reproductibilité optimisée avec emballage homogène du capillaire à l’aide du Sample Loader M-569
- Contrôle de presque n’importe quel type d’échantillon en mesurant le point de fusion, le point d’ébullition ou le point de fusion du glissement.
- Double contrôle des échantillons difficiles en comparant les mesures manuelles et automatisées
- Observation et relecture de la transition de phase à l’aide de l’affichage couleur et de l’enregistrement vidéo
- Logiciel PC inclus pour une gestion facile des méthodes et des résultats
- Conforme aux méthodes de pharmacopée (européenne, USP, japonaise)
- Procédures de QI / QO complètes, y compris les composés d’étalonnage et de vérification certifiés pour les laboratoires de BPL / BPF.
Spécification
Simulateur du point de fusion automatique | |
100/240 V ±10% | |
± 0.2°C | |
370 mm | |
Melting and boiling point capillaries | |
Melting Point instrument, Calibration set; Melting point tubes (100 pcs); Boiling point tubes (10); Sample holder | |
10°C à 400°C |
50/60 Hz | |
150 W | |
PH. EUR., USP and JP | |
Color, TFT, 320 x 240, 3.5 in. | |
200 mm | |
M-565 | |
4.5 kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments > Melting Point; Type: automated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu