Learn More
Thermo Scientific Chemicals Meloxicam, 99-101 %
36.58€ - 127.64€
Identifiants chimiques
CAS 71125-38-7
Formule moléculaire C14H13N3O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 351.40
Numéro MDL MFCD00868752
Clé InChI DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Synonyme meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
CID PubChem 54677470
ChEBI CHEBI:6741
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyle-N-(5-méthyle-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1$l^}-6,2benzothiazine-3-carboxamide
SMILES CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15559483
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
459550050
5 g
36.58€
5g
15569483
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
459550250
25 g
127.64€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
71125-38-7
351.40
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
54677470
4-hydroxy-2-méthyle-N-(5-méthyle-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1$l^}-6,2benzothiazine-3-carboxamide
C14H13N3O4S2
MFCD00868752
meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
CHEBI:6741
CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Spécification
Meloxicam
255.0°C
0.5% max. (105°C, 4 hr)
C14H13N3O4S2
meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
4-hydroxy-2-méthyle-N-(5-méthyle-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1$l^}-6,2benzothiazine-3-carboxamide
54677470
351.41
71125-38-7
0.1% max.
Authentique
MFCD00868752
Solubility in water: 7,5g/L. Other solubilities: 5g/L dmso
CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
351.40
CHEBI:6741
99 to 101%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • Meloxicam