Learn More
B Braun™ Désinfectant de pulvérisation de surface
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Distribution rapide de Meliseptrol
- Sans CFC
- Pour les surfaces et les appareils de petite taille
- Incolore
Spécification
Spécification
| Type de produit | Désinfectant |
| pH | ∽7 |
| Aspect | Incolore |
| Point d’ébullition | 89°C |
| Type de conteneur | Canister |
| À utiliser avec (application) | Pour les surfaces et les appareils de petite taille |
| Volume (métrique) | 5 L |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, butanone