Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité Meker avec connexion NF , ouverture de 24 mm
Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l’alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l’extinction de la flamme.
Marque:  Fisherbrand™ 4101/31TCBS
Code produit. 11735416
  • 162.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les dispositifs de sécurité sont tous contenus dans le brûleur, ce qui réduit le besoin d’alimentation électrique
  • Fabriqué en laiton et en acier nickelé
  • Haut du brûleur équipé d’une tête en acier perforée, qui émet plusieurs petites flammes, mais très chaudes
  • Non équipé d’un régulateur d’air
Spécification
Spécification
Brûleur de sécurité Meker
Butane, propane, LPG
Consommation de 80 l/h
Connecteur NF
Connecteur NF de vissage G 0,5 in
Laiton
24 mm