Learn More
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec vanne d’arrêt pour connexion Tétine, ouverture de 43 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, propane, LPG, LPG, Propane
Gaz naturel / méthane, Natural Gas
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brûleur Meker |
| Type de gaz | Butane, propane, LPG, LPG, Propane |
| Description | Consommation de 240 l/h |
| Diamètre (métrique) | 43 mm |
| Hauteur (métrique) | 180 mm |
| Comprend | Vanne d’arrêt, connecteur T-Tine |
| Nb par paquet | 1 de chaque |