Learn More
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec vanne d’arrêt pour connexion NF, ouverture de 43 mm
Fournit une flamme extrêmement forte pour une utilisation intensive.
Marque:  Fisherbrand™ 4101/52BBSP
Codice prodotto. 11755406
  • 227.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Flamme large et stable
  • Excellente puissance de chauffage
  • Poignée de maintien latérale pour plus de sécurité
  • Diamètre du brûleur de 43 mm, hauteur globale de 180 mm
  • Taille de flamme réglable avec 4 buses interchangeables
Specifica
Specifica
Brûleur industriel, Meker
Consommation de 188 l/h
180 mm
1 de chaque
Gaz naturel / méthane
43 mm
Connecteur NF de vissage G 0,5 po, vanne d’arrêt
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali