Learn More
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec connexion NF, ouverture 43 mm
Fournit une flamme extrêmement forte pour une utilisation intensive.
Marque: Fisherbrand™ 4101/51BSP
Description
- Flamme large et stable
- Excellente puissance de chauffage
- Poignée de maintien latérale pour plus de sécurité
- Diamètre du brûleur de 43 mm, hauteur globale de 180 mm
- Taille de flamme réglable avec 4 buses interchangeables
Spécification
Brûleur industriel, Meker | |
Consommation de 240 l/h | |
180 mm | |
1 de chaque |
Butane, propane, LPG | |
43 mm | |
Connecteur NF de vissage G 0,5 po |