Learn More
Micronova™ Essoreuse pour serpillères à tête plate MegaWringer™
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (304), électropoli, polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’essoreuse pour serpillières à tête plate Micronova Megawringer™ bénéficie d’une conception unique qui utilise la poignée de la serpillière pour exercer une pression d’essorage descendante afin d’essorer efficacement les serpillières à tête plate avec un minimum d’effort.
- L’essoreuse à pression est idéale pour l’essorage des serpillières à tête plate
- Ergonomique, facile à utiliser avec une pression minimale, pas besoin de se plier, utilisable avec une seule main
- Ménage le poignet et le dos de l’utilisateur
- Aucun chariot nécessaire
- Fonctionne avec les seaux B-7 pour les systèmes BucketBinder ou les chariots Slim-T
- L’unité est compacte, facile à transporter et, une fois rangée, pèse moins de 5 livres (2,2 kg)
- Acier inox électropoli avec composants en polycétone moulés
- Résistent aux désinfectants puissants
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de produit | Essoreuse |
| Matériau | Acier inoxydable (304), électropoli, polyéthylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité |
| Dimensions | 20,5 x 4 x 10 in |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des murs, des sols et des plafonds |
| À utiliser avec (équipement) | Seau de série B-7 et B-7 AC |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Hauteur (métrique) | 25 cm |
| Afficher plus |