Learn More
uvex Megasonic Goggles
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Marron 23 %
Transparents
Description
La conception sportive, ergonomique et le maintien ultra-confortable signifie que ces lunettes-masques vous protègent et permettent de mener votre journée à bien.
Caractéristiques générales
- Lunettes-masques de ski fonctionnelles avec vue panoramique
- Conception unique de verre sans monture avec un champ de vision optimisé maximum pour une meilleure perception des risques et une sécurité accrue
- Verre robuste en polycarbonate avec technologie éprouvée de revêtement Uvex Supravision – verre anti-buée et anti-rayures
- Avantage durable : le bandeau peut être remplacé si nécessaire
- Sans métal
Caractéristiques de protection
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
- Résistance mécanique accrue – marquage BT (120 m/s ; testé à des températures extrêmes -5°C, +55°C)
Caractéristiques de confort
- Le rembourrage facial souple et adaptatif offre un maintien universel pour différentes formes de tête et de visage et un ajustement serré sans points de pression
- Un volume interne généreux et des évidements pour les branches latérales des lunettes permettent un port confortable sans points de pression, même pour les porteurs de lunettes
- Le système de ventilation indirecte augmente la circulation de l’air
- Bandeau en tissu réglable de 30 mm de large pour une tenue optimale et un réglage individuel
Spécification
Spécification
Type de lentille | Résistant aux produits chimiques |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Couleur | Gris, noir |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 172 |
Teinte de la lentille | Marron 23 % |
Type de produit | Anti-fog Goggles |
Matériau du bandeau | Textile |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |