Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool A v2.1
Amorces Megaplex™ PreAmp, pool humain A v2,1
Marque: Applied Biosystems™ 4399233
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation lorsque la sensibilité du dosage est capitale, les amorces PreAmp Megaplex™ améliorent significativement la capacité de détecter les microARN à faible expression, permettant la génération d’un profil d’expression complet en utilisant beaucoup moins d’échantillons, dès 1 ng d’ARN total d’entrée. Avec une teneur correspondant aux amorces Megaplex™ RT, Megaplex™ PreAmp, le lot humain A v2,1 est conçu pour être utilisé avec les amorces Megaplex™ RT, lot humain A v2,1. Suite à une transcription inverse à l’aide d’amorces RT Megaplex™, les amorces PreAmp Megaplex™ ainsi que le Master Mix Preamp TaqMan™ amplifient uniformément tous les microARN avant la quantification par PCR en temps réel à l’aide de cartes microARN TaqMan™ Array.Spécification
Stockage à -20°C. | |
qPCR | |
Amorces PreAmp | |
Amorce de préamplification | |
Température ambiante | |
50 réactions |
Faible | |
Emballage durable | |
Megaplex™, TaqMan™ | |
50 réactions | |
Humaine | |
50 réactions |