Learn More
Heathrow Scientific™ Rack pour tubes double Mega Rack™
Maximise l’espace et l’organisation pour les laboratoires à haut débit nécessitant un stockage d’échantillons volumineux. Le rack pour tubes à essai double Heathrow Scientific™ Mega Rack™ élimine la nécessité de disposer de plusieurs racks pour tubes à essai.
Marque: Heathrow Scientific™ HS120112
81.80 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "24160" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Entièrement assemblé, en PP
- Matériau robuste et léger pour un transport facile
- Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
- Placez différents groupes de tests dans un rack et vous n’avez plus besoin de plusieurs racks de tube
- Autoclavables
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Tubes (10 à 13 mm) | |
432 | |
Non stérile | |
Plan de travail | |
Double | |
673 mm | |
90 mm | |
2,24 kg |
12 x 36 | |
Blanc | |
Polypropylène | |
Rectangle | |
5 tubes de 7 ml | |
1/boîte | |
673 x 235 x 90 mm | |
235 mm | |
13 mm |