Learn More
Fisherbrand™ Rack pour tubes cliniques Mega Rack™
GREENER_CHOICE
Code produit. 14811442 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Positions:
120
216
Capacité:
Tubes (10 ml), Tubes (16 mm)
Tubes (13 mm), Tubes (5 à 7 ml)
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
13 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 14811442
Marque: Fisherbrand™ HS24323E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maximise l’espace et l’organisation pour les laboratoires à haut débit nécessitant un stockage d’échantillons volumineux. Le portoir pour tubes cliniques Fisherbrand™ Mega Rack™ élimine la nécessité de disposer de plusieurs racks de tubes.
  • Entièrement assemblé, en PP
  • Matériau robuste et léger pour un transport facile
  • Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
  • Placez différents groupes de tests dans un rack et vous n’avez plus besoin de plusieurs racks de tube
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Array 10 x 12
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (10 ml), Tubes (16 mm)
Matériau PP
Positions 120
Forme Rectangular
Étagères 3 Tiers
Empilables Yes, When Empty
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Tubes de 10 ml
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 337 x 267 x 91mm
Longueur (métrique) 337 mm
Largeur (métrique) 267 mm
Hauteur (métrique) 91 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm