Learn More
Fisherbrand™ Rack pour tubes cliniques Mega Rack™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Positions:
120
216
Capacité:
Tubes (10 ml), Tubes (16 mm)
Tubes (13 mm), Tubes (5 à 7 ml)
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
13 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
| Array | 12 x 18 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes (13 mm), Tubes (5 à 7 ml) |
| Matériau | PP |
| Positions | 216 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | 3 Tiers |
| Empilables | Yes, When Empty |
| Afficher plus |