Learn More
Haldenwanger™ Creusets pour fusion en porcelaine de forme haute et moyenne
Click to view available options
Capacité (métrique):
15mL
20mL
38mL
49mL
90mL
250mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications.Les creusets de fusion en porcelaine de forme moyenne / haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Finition | Vitré |
| Capacité (métrique) | 20mL |
| Diamètre (métrique) externe | 40mm |
| Hauteur (métrique) | 32mm |
| Product Type | Creusets de fusion en porcelaine |
| Porosité | Moyenne |