Learn More
Haldenwanger™ Creusets pour fusion en porcelaine de forme haute et moyenne
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets de fusion en porcelaine de forme moyenne / haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque: Haldenwanger™ L 79MF/4
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications.Les creusets de fusion en porcelaine de forme moyenne / haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
- Les couvercles sont vendus séparément ; L 79D/4 (10311252)
Spécification
Porcelaine | |
90mL | |
48mm |
Vitrifié | |
60mm | |
Creusets de fusion en porcelaine |