Learn More
Haldenwanger™ Creusets pour fusion en porcelaine de forme haute et moyenne
Code produit. 10281531
Click to view available options
Capacité (métrique):
15mL
20mL
38mL
49mL
90mL
250mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10281531
Marque: Haldenwanger™ L 79MF/6A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets de fusion en porcelaine de forme moyenne / haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications.Les creusets de fusion en porcelaine de forme moyenne / haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Capacité (métrique) 49mL
Diamètre (métrique) externe 50mm
Hauteur (métrique) 40mm
Product Type Creusets de fusion en porcelaine