Learn More
Liebherr™ Clayettes pour réfrigérateur
Pour un stockage sûr, précis et longue durée en réfrigérateur des produits pharmaceutiques sensibles à la température, le réfrigérateur pharmaceutique Liebherr™ est entièrement équipé pour les applications pharmaceutiques et bénéficie de la qualité de construction Liebherr sur laquelle vous pouvez compter.Conforme à la norme DIN 58345.
Marque: Liebherr™ MKUv 1613
1751.38 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21622" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 45.00000kg Transport : UN number : 2794 Chem class : 8
Description
- Armoire à médicaments conforme à DIN 58345
- Refroidissement ventilé +5°C ± 3°C.
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique.
- Plaque de protection de l'évaporateur anti-congélation.
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion.
- Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis.
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm (injectée sans HFC).
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible.
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
- Rappel de porte automatique.
- Régulation électronique avec résolution 0,1 °C.
- Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN.
- Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables).
- Alarme ouverture de porte visuelle et sonore.
- Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
- Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée.
- Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée.
- Sauvegarde de la température mini et maxi.
- Connexion sérielle RS 485 pour traçabilité température et alarmes centralisée sur PC (via interface & logiciel en accessoire).
- Thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C.
- Equipée de grilles renforcées en acier plastifié, charge max 50kg.
- Fluide propre R-600a.
- Classe climatique 7 (+35°C)
- Alimentation 230V mono - 50Hz.
Spécification
Pharmacy refrigerator | |
5°C | |
Pt100 | |
R 600a | |
Steel | |
45 kg charge max | |
White Plastic Containers | |
Encastrable sous paillasse | |
Non | |
Digitale | |
Eclairage LED | |
RS 485 | |
61.5 cm | |
82 cm | |
59.7 cm | |
1.0 A | |
220 - 240 V 50 Hz | |
369 kWh/a | |
45 kg |
152 L | |
0.1°C | |
Gradient 5.1°C | |
Glass door | |
3 | |
Acier avec traitement epoxy blanc | |
DIN 58345 | |
LED | |
White | |
Automatic | |
SmartCoolingHub | |
82 H x 60 W x 61.5 D cm | |
43.5 cm | |
67 cm | |
44 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
48 kg |